Merck
649279
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-Methylchinolin
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 45.10
CHF 45.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 45.10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 45.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
101-105 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1ccc2cc(Br)ccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChIKey
SQRYQSKJZVQJAY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)