Merck
735043
Sigma-Aldrich
Bis(chlorogold(I)) [1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocen]
95%
Synonym(e):
[μ-Ferrocen-1,1′-diylbis-(diphenylphosphin-P)]-bis-[chlorogold(I)]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H28Au2Cl2FeP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1019.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
core: gold
mp (Schmelzpunkt)
223-229 °C
SMILES String
[Fe].Cl[Au].Cl[Au].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2Au.2ClH.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;;/h2*1-14H;;;2*1H;/q;;2*+1;;;/p-2
InChIKey
XJPNFMAYIDODRO-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)