Merck
679771
Sigma-Aldrich
(2-Biphenyl)-di-tert-butylphosphingold(I)-chlorid
98%
Synonym(e):
2-(Di-tert.-butylphosphin)-biphenylgold (I)-chlorid, Chloro[(1,1′-biphenyl-2-yl)di-tert-butylphosphin]gold(I), [(1,1′-Biphenyl)-2-yl-bis-(tert.-butylphosphin)]-chlorogold(I)
Größe auswählen
1 G
CHF 309.00
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 309.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H27AuClP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
237-240 °C
SMILES String
Cl[Au].CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H27P.Au.ClH/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16;;/h7-15H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
InChIKey
MZMOUYZCJIFYAH-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Highly Efficient Au(I)-catalyzed intramolecular addition of beta-ketoamide to unactivated alkenes.
Cong-Ying Zhou et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(18), 5828-5829 (2007-04-19)
Artikel
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.