Merck
734888
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-difluoropyridine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4F2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-57 °C
SMILES String
Nc1ncc(F)cc1F
InChI
1S/C5H4F2N2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
InChIKey
JVLFMTZUPSBCNJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F
Flammpunkt (°C)
81 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)