A75706
2-Amino-6-Methylpyridin
98%
Synonym(e):
6-Amino-2-picolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
crystals
bp
208-209 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-44 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
InChIKey
QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges