Merck
731595
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid pinacol ester
Synonym(e):
2-(5,6-Dihydro-4H-pyran-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Dichte
1.014 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCO2
InChI
1S/C11H19BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-7-5-6-8-13-9/h7H,5-6,8H2,1-4H3
InChIKey
RNRIMDSCBRDPLC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
216.0 °F
Flammpunkt (°C)
102.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)