Merck
731447
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
95%
Synonym(e):
4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4IN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
143-149 °C
SMILES String
Nc1n[nH]cc1I
InChI
1S/C3H4IN3/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,(H3,5,6,7)
InChIKey
CPVCVVMJPIOKMN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)