Merck
730475
Sigma-Aldrich
4-Brom-1-(difluormethyl)-2-Fluorbenzol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4BrF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.495
Dichte
1.676 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(F)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,7H
InChIKey
WRTTUKLMUOEXBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.1 °F
Flammpunkt (°C)
76.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)