Merck
722472
Sigma-Aldrich
1-Brom-4-(difluormethyl)benzol
97%
Synonym(e):
4-Brom-α,α-difluortoluol
Größe auswählen
1 G
CHF 28.20
CHF 28.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 28.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 28.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.514
Dichte
1.604 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H
InChIKey
HUSPSWKWFREKSS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.0 °F
Flammpunkt (°C)
87.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)