Merck
759341
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-difluoromethylbenzene
97%
Synonym(e):
2-Bromo-1-(difluoromethyl)benzene
Größe auswählen
5 G
CHF 82.30
CHF 82.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 82.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 82.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.514
Dichte
1.597 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,7H
InChIKey
RMYPQIOCZSWSDG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.0 °F
Flammpunkt (°C)
82.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)