Wichtige Dokumente
729078
3,4-Ethylenedithiothiophene
Synonym(e):
3,4-Ethylenedithiothiophene, 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dithiine, 3,4-Ethylenedisulfanylthiophene, EDTT
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.685
Dichte
1.374 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CSc2cscc2S1
InChI
1S/C6H6S3/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1/h3-4H,1-2H2
InChIKey
HPGNGICCHXRMIP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)