Merck
483028
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxin
97%
Synonym(e):
3,4-Ethylendioxythiophen, EDOT
Größe auswählen
10 G
CHF 111.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 111.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5765 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
Dichte
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1COc2cscc2O1
InChI
1S/C6H6O2S/c1-2-8-6-4-9-3-5(6)7-1/h3-4H,1-2H2
InChIKey
GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,4-Ethylendioxythiophen (EDOT) ist ein elektroaktives, leitendes Monomer mit einer Thiolgruppe, das einen Elektronendonator und einem Elektronenakzeptor in einer Donator-Akzeptor-Donator-Anordnung kombiniert.[1]
Monomer, das bei der Synthese von leitfähigen Polymeren eingesetzt wird.
Anwendung
EDOT kann polymerisiert werden, um Poly(3,4-ethylendioxythiophen) (PEDOT) zu bilden, das als eine auf elektrochromem Polymer (EC) basierende Beschichtung für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann, wie z. B. feste, organische elektrochemische Superkondensatoren (OESC),[2][3] elektrochrome Vorrichtungen (ECD)[1] und auf Kohlenstoffnanoröhrchen (CNT) basierende elektrochemische Geräte zur Diabetesüberwachung.[4]
Es kann wie folgt eingesetzt werden:
  • Als Reduktionsmittel in einer Eintopfsynthese von Goldnanopartikeln von HAuCl4 (254169).[5]
  • Als Ausgangsmaterial für Palladium-katalysierte Mono- und Bis-Arylierungsreaktionen.[6]
  • In der Synthese von konjugierten Polymeren und Copolymeren mit potenziellen Anwendungen in der Optik.[7][8]
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Macromolecules, 37, 4087-4098 (2004)
Protein-mediated synthesis of the conducting polymer PEDOT: PSS.
Hira SM and Payne CK
Synthetic Metals, 176(5), 104-107 (2013)
Yuzhe Xie et al.
Biosensors & bioelectronics, 87, 31-37 (2016-08-16)
A motor-based microprobe is proposed using a tubular microengine powered by bio-assembled enzyme as catalyst and exploited for washing-free detection of DNA through motion readout. The microprobe is fabricated by assembling a catalase layer on the inner surface of poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/Au
Shanmugam Senthil Kumar et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(6), 3401-3408 (2007-02-08)
Herein, we report a one-pot synthesis of highly stable Au nanoparticles (AuNPs) using 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT) as a reductant and polystyrene sulfonate (PSS-) as a dopant for PEDOT and particle stabilizer. The synthesis demonstrated in this work entails the reduction of
Hongmin Wang et al.
Nature communications, 11(1), 3882-3882 (2020-08-13)
Fired brick is a universal building material, produced by thousand-year-old technology, that throughout history has seldom served any other purpose. Here, we develop a scalable, cost-effective and versatile chemical synthesis using a fired brick to control oxidative radical polymerization and
Artikel
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf