Wichtige Dokumente
687553
Hydroxymethyl-EDOT
95%
Synonym(e):
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)-methanol, EDT-Methanol, Thieno[3,4-b]-1,4-dioxin-2-methanol
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
42-46 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCC1COc2cscc2O1
InChI
1S/C7H8O3S/c8-1-5-2-9-6-3-11-4-7(6)10-5/h3-5,8H,1-2H2
InChIKey
YFCHAINVYLQVBG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.