Merck
726850
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-butan
ChiPros®, produced by BASF
Synonym(e):
(S)-(+)-3-Methyl-2-butylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.16
Beilstein:
1718797
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Qualität
produced by BASF
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥99%
Dichte
0.746 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m0/s1
InChIKey
JOZZAIIGWFLONA-YFKPBYRVSA-N
Rechtliche Hinweise
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<69.8 °F
Flammpunkt (°C)
< 21 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)