Wichtige Dokumente
SML3654
Lockdown
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2,2-Bis[4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenyl]propane, 4,4′-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[1,2-benzenedicarboxylic acid], BTB 13888
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C1=CC=C(OC2=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C2)C=C1)(C)C(C=C3)=CC=C3OC4=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C4
InChI
1S/C31H24O10/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)40-21-11-13-23(27(32)33)25(15-21)29(36)37)18-5-9-20(10-6-18)41-22-12-14-24(28(34)35)26(16-22)30(38)39/h3-16H,1-2H3,(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)
InChIKey
KJLPSBMDOIVXSN-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)