EP3123000918
Eppendorf Research® Plus G
3-pack, option 2, 2-20 uL/20-200 uL/100-1000 uL, includes epT.I.P.S.® box
Synonym(e):
Adjustable volume pipette
Größe auswählen
CHF 846.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 846.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
single-channel
3-pack, option 2, 2-20 uL/20-200 uL/100-1000 uL, includes epT.I.P.S.® box
Verpackung
pack of 1 kit
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 3123000918
Volumen
× 1000 μL
× 20 μL
× 200 μL
Allgemeine Beschreibung
Produktmerkmale
Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man die richtige Wahl getroffen hat – zu wissen, dass man mit den modernsten Pipetten der Welt arbeitet. Ein federgelagerter Spitzenkegel, eine sekundäre Kalibrieroption, eine optimiere Volumenanzeige – all das in einer ultraleichten, voll autoklavierbaren Pipette: Das ist die Eppendorf Research Plus Pipette.
Preisgekröntes Produkt
Die mechanische Pipette Research Plus wurde mit dem bronzenen Qualitätssiegel ausgezeichnet. Diese Qualitätssiegel werden den obersten 0,1 % von Laborprodukten verliehen, die kontinuierlich die besten Benutzerrezensionen erhalten haben. Diese Auszeichnung ist dafür bekannt, dass sie Wissenschaftlern unschätzbare Einblicke vermittelt und ihnen bei der Wahl des besten Laborprodukts für ihr Arbeitsumfeld hilft.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)