Merck
725978
Sigma-Aldrich
1,3-(S)-O-Benzyliden-D-threit
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S,4R,5R)-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxan-4-methanol
Größe auswählen
100 MG
CHF 184.00
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 184.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -4.0±0.5°, c = 1 in methanol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14O4/c12-6-10-9(13)7-14-11(15-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13H,6-7H2/t9-,10-,11+/m1/s1
InChIKey
GUOMTMWCUMBRFX-MXWKQRLJSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)