Wichtige Dokumente
72565
Nitrilotriessigsäure Trinatriumsalz Monohydrat
≥98.0% (KT)
Synonym(e):
Tris-(carboxymethyl)-amin Trinatriumsalz
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (KT)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.3Na.H2O/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChIKey
HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
It can also be can be used:
- As a complexing agent in an electrolytic bath solution for the synthesis of magnetic materials by electrochemical method.[2]
- As a reducing agent and colloid stabilizer for the preparation of uniform gold nanoparticles.[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?