Merck
724017
Sigma-Aldrich
1H-Indazol-5-Boronsäure
≥95%
Synonym(e):
1H-Indazol-5-yl-boronsäure, Indazol-5-boronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
175-180 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4,11-12H,(H,9,10)
InChIKey
CLVPGJWAMIADSY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of thieno[3,2-d]pyrimidines as Tpl2 kinase inhibitors
  • Synthesis of pyridinyl benzonaphthyridinones as mTOR inhibitors for the treatment of cancer
  • Novel bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
  • Preparation of diazabicycloheptanes as α7 neurinal nicotinic receptor affectors
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives with tyrosine and phosphinositide kinase inhibitory activity
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)