Merck
499943
Sigma-Aldrich
Benzofuran-2-boronsäure
≥95%
Synonym(e):
1-Benzofuran-2-ylboronsäure, 2-Benzofuranylborsäure
Größe auswählen
5 G
CHF 87.80
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 87.80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.95
Beilstein:
1637889
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7BO3/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
InChIKey
PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.