Merck
721727
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-bromopiperidine
Größe auswählen
1 G
CHF 119.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 119.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n/D 1.488
Dichte
1.270 g/L at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC1CN(CCC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
YCUDHDNCZHPAJK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)