Merck
569224
Sigma-Aldrich
4-Brom-N-Z-piperidin
96%
Synonym(e):
4-Brom-N-Cbz-piperidin, Benzyl-4-Brompiperidin-1-carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5590 (lit.)
Dichte
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrC1CCN(CC1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16BrNO2/c14-12-6-8-15(9-7-12)13(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
InChIKey
BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves