56210
3-Hydroxy-piperidin
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
3-Piperidinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (NT)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C
Löslichkeit
H2O: 1 g/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h5-7H,1-4H2
InChIKey
BIWOSRSKDCZIFM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2-pyrrolidinone via oxidation with iodosylbenzene
- 1-[2,8-bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperidin-3-ol via reaction with 4-bromoquinoline
Synthesis of unsymmetrical ureas
Synthesis of piperidine nucleoside analogs
Fluorination reactions
Synthesis of substituted pyridines
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges