Merck
722030
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-bromopyrrolidine
96%
Synonym(e):
tert-Butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
CHF 107.00
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 107.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-52 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
InChI
1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)