Merck
720798
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-Indazol-6-Boronsäure
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
277-283 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cn1ncc2ccc(cc12)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-8-4-7(9(12)13)3-2-6(8)5-10-11/h2-5,12-13H,1H3
InChIKey
OMVQAWCHQBKZCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)