Merck
718602
Sigma-Aldrich
[(E)-4-(2-Cyano-2-ethoxycarbonylvinyl)phenyl]boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
(E)-Ethyl 2-cyan-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-acrylat, 2-Cyan-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-acrylsäure-ethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22BNO4
Molekulargewicht:
327.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
104-108 °C
SMILES String
CCOC(=O)\C(=C\c1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C#N
InChI
1S/C18H22BNO4/c1-6-22-16(21)14(12-20)11-13-7-9-15(10-8-13)19-23-17(2,3)18(4,5)24-19/h7-11H,6H2,1-5H3/b14-11+
InChIKey
DNALFJBPPFISJQ-SDNWHVSQSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)