Merck
718084
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-Phenyl-1H-Pyrazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
176-180 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1n[nH]cc1-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3/c10-9-8(6-11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,10,11,12)
InChIKey
QEHKQNYBBLCFIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)