Merck
718009
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylzink -Lösung
0.4 M in diethyl ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Konzentration
0.4 M in diethyl ether
Dichte
0.756 g/mL at 25 °C
SMILES String
C1CCC(CC1)[Zn]C2CCCCC2
InChI
1S/2C6H11.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1H,2-6H2;
InChIKey
NFBPCQSTZITERU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)