Merck
716340
Sigma-Aldrich
(3-Brom-2-fluorphenyl)-acetonitril
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5BrFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.551
Dichte
1.589 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1c(Br)cccc1CC#N
InChI
1S/C8H5BrFN/c9-7-3-1-2-6(4-5-11)8(7)10/h1-3H,4H2
InChIKey
JKRBRQNAVKGEHZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)