Merck
680710
Sigma-Aldrich
Rhodium auf Kohle
Evonik NOBLYST® P3053 5% Rh
Größe auswählen
5 G
CHF 395.00
CHF 395.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 395.00
About This Item
Lineare Formel:
Rh
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 395.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit excludes wt. of H2O
Matrix
carbon, wet support
SMILES String
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChIKey
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Das Produkt kann mit unserem Benchtop-Wasserstoffgenerator H-Genie Lite (Z744083) verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.