Merck
715182
Sigma-Aldrich
Kupferiodid-Dimethylsulfid-Komplex
97%
Synonym(e):
μ-Iodotri-μ3-iodotris[thiobis[methane]]tetracopper
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H18Cu4I4S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
948.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C
SMILES String
[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.CSC.CSC.CSC
InChI
1S/3C2H6S.4Cu.4HI/c3*1-3-2;;;;;;;;/h3*1-2H3;;;;;4*1H/q;;;4*+1;;;;/p-4
InChIKey
PXRJJSAVIXAAON-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Catalyst for conjugate addition reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)