Merck
D60400
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlor-5,6-dicyano-p-benzochinon
98%
Synonym(e):
4,5-Dichlor-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadien-1,2-dicarbonitril, DDQ
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8Cl2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.00
Beilstein:
747939
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352117
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
210-215 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=C(Cl)C(=O)C(C#N)=C(C#N)C1=O
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
InChIKey
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,3-Dichlor-5,6-dicyano-p-benzochinon (DDQ) eignet sich für folgende Anwendungen:
  • als Entschützungsreagenz für eine Reihe von Verbindungen wie Thioacetale, Acetale und Ketale
  • als Elektronentransferreagenz zur Synthese von Chinolinen aus Iminen und Alkinen oder Alkenen
  • als wirksames Reagenz für die benzylische und allylische C−H-Funktionalisierung
  • als Oxidationsmittel für die Synthese von funktionalisierten Furanen und Benzofuranen
  • als Reagenz mit Ph3P in einer effizienten Synthese von 1,2-Benzisoxazolen
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Predictive model for oxidative C-H bond functionalization reactivity with 2, 3-dichloro-5, 6-dicyano-1, 4-benzoquinone.
Morales-Rivera CA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(49), 17935-17944 (2017)
DDQ-mediated formation of carbon? carbon bonds: Oxidation of imines
Bortolotti B, et al.
Tetrahedron, 49, 10157-10157 (1993)
Ayse Kocabalkanli et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 57(12), 993-997 (2003-02-05)
Nucleosides have been of great interest since their strong antiviral activities were discovered. 1,3-Oxathiolane ring system has been known for many years, but it is in recent years that the ring has been used as the sugar ring in nucleoside
Mild and efficient photochemical and thermal deprotection of thioacetals and ketals using DDQ
Mathew L and Sankararaman S
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7576-7576 (1993)
Solvent-Free One-Step Photochemical Hydroxylation of Benzene Derivatives by the Singlet Excited State of 2, 3-Dichloro-5, 6-dicyano-p-benzoquinone Acting as a Super Oxidant.
Ohkubo K, et al.
Chemistry?A European Journal , 21(7), 2855-2861 (2015)