RTC000068
Sodium azide solution
0.05% solution
Synonym(e):
NaN3 0.05% Solution
Empfohlene Produkte
product name
Natriumazid 0,05 % Lösung,
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Qualitätsniveau
Verpackung
bottle of 1 L
Konzentration
in H2O
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird in Übereinstimmung mit ISO 17025:2017 und ISO 17034:2016 entwickelt, hergestellt und geprüft.
Ein analytischer Standard mit einem zugewiesenen Wert von 0,05 %, gemessen auf der Grundlage der Reinheitsbestimmung mittels Massenbilanz und Gravimetrie.
Anwendung
Nur für Forschungs- und Analysezwecke.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der zertifizierte Reinheitswert von 0,0500 ± 0,0020 ist messtechnisch auf Standardreferenzmaterialien vom National Institute Standards and Technology (NIST SRM) rückführbar
- Details der Homogenitätsstudien und zum Verfall des Produkts stehen im Analysezertifikat (CoA)
- Lösungsmittel/Matrix: Typ-1-Wasser
- Verpackung: Flasche aus hochdichtem Polyethylen (HDPE)
Hinweis zur Analyse
Dies ist eine Lösung in Wasser.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?