Wichtige Dokumente
712760
6-Azido-6-desoxy-D-Glucose
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
6-Deoxy-6-azido-D-glucose
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +59.0±3.0°, c = 0.2 in H2O
Zusammensetzung
carbon, 34.4-35.8%
nitrogen, 20.0-21.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
InChIKey
CMLRUUHRGSJVMD-GASJEMHNSA-N
Anwendung
- Visualization of Protein-Specific Glycation in Living Cells via Bioorthogonal Chemical Reporter.: This study by Shao et al. explores the use of 6-Azido-6-deoxy-ᴅ-glucose as a chemical reporter to visualize protein-specific glycation in living cells. The research demonstrates the application of bioorthogonal chemistry in detecting and imaging glycoconjugates, providing insights into cellular processes and potential pathways for drug delivery systems (Shao et al., 2022).
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?