Merck
514012
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-desoxy-β-D-lactopyranosid
97%
Synonym(e):
1-Azido-1-deoxy-beta-D-lactopyranoside, 1-Azido-1-deoxy-beta-D-lactose, 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl azide, beta-Lactosyl azide
Größe auswählen
500 MG
CHF 428.00
CHF 428.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 428.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21N3O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 428.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +14.8°, c = 1% in DMSO
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
120 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H21N3O10/c13-15-14-11-8(21)7(20)10(4(2-17)23-11)25-12-9(22)6(19)5(18)3(1-16)24-12/h3-12,16-22H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
InChIKey
FJOYNMRZUBUGGP-DCSYEGIMSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)