Merck
670995
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosylazid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Acetamido-1-azido-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352125
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -24.5±1.5°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H14N4O5/c1-3(14)10-5-7(16)6(15)4(2-13)17-8(5)11-12-9/h4-8,13,15-16H,2H2,1H3,(H,10,14)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
CCZCDCDASZJFGK-FMDGEEDCSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)