Merck
712752
Sigma-Aldrich
6-Azido-6-Desoxy-D-Galactose
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
6-Azido-6-deoxygalactose
Größe auswählen
50 MG
CHF 298.00
CHF 298.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 298.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.17
Beilstein:
7569066
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 298.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D 57.0±4.0°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1
InChIKey
CMLRUUHRGSJVMD-SVZMEOIVSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)