Merck
711497
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Mandelamid
≥97%
Synonym(e):
(R)-2-Hydroxy-2-phenylacetamid, D-Mandelamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
Beilstein:
2575137
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -56±2°
SMILES String
NC(=O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,10H,(H2,9,11)/t7-/m1/s1
InChIKey
MAGPZHKLEZXLNU-SSDOTTSWSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)