PHL80201
Coniin -hydrochlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(±)-2-Propyl-piperidin -hydrochlorid, DL-Coniin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
~210 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CCCC1CCCCN1
InChI
1S/C8H17N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
InChIKey
JXBWZNQZRWZJIR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)