371416
(−)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-weinsäure
97%
Synonym(e):
Di-p-toluyl-L-weinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −138°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
169-171 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
InChIKey
CMIBUZBMZCBCAT-HZPDHXFCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable