Merck
709646
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorpyridin-4-carbaldehyd
95%
Synonym(e):
2,6-Dichlor-4-Pyridincarboxaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
44-48 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
Clc1cc(C=O)cc(Cl)n1
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-3H
InChIKey
MVCMPKYZHKUBCL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)