Merck
709131
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(trifluormethyl)pyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4F3N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
174-178 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1nccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F3N3/c6-5(7,8)3-1-2-10-4(9)11-3/h1-2H,(H2,9,10,11)
InChIKey
NKOTXYPTXKUCDL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)