Wichtige Dokumente
706590
1-(tert.-Butoxycarbonyl)-pyrrolidin-3-carbonsäure
97%
Synonym(e):
N-Boc-Pyrrolidin-3-Carboxylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
133-138 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)