Merck
516368
Sigma-Aldrich
Boc-Pip-OH
98%
Synonym(e):
(S)-(−)-1-(tert.-Butoxycarbonyl)-2-piperidincarbonsäure, (S)-1-Boc-piperidin-2-carbonsäure, N-Boc-L-pipecolinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.27
Beilstein:
480024
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]23/D −63.2°, c = 1 in acetic acid
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
122-126 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChIKey
JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable