Merck
706345
Sigma-Aldrich
(2-Bromethyl)diphenylsulfonium-Trifluormethansulfonat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14BrF3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
443.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
85-90 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
thioether
triflate
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.BrCC[S+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14BrS.CHF3O3S/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H,11-12H2;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
SAXNFOVPRAUGNK-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for:
  • Sulfinylation reactions
  • Cyclization reactions
  • Annulation reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)