Merck
262021
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluormethansulfonat)
97%
Synonym(e):
DTBS-Ditriflat, Di-tert.-butylsilyl-ditriflat, Trifluormethansulfonsäure-di-tert-butylsilylenester
Größe auswählen
5 G
CHF 122.00
25 G
CHF 404.00
250 G
CHF 1’830.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 122.00
25 G
CHF 404.00
250 G
CHF 1’830.00
About This Item
Lineare Formel:
(CF3SO3)2Si[C(CH3)3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.45
Beilstein:
3569211
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
73-75 °C/0.35 mmHg (lit.)
Dichte
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
SMILES String
CC(C)(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18F6O6S2Si/c1-7(2,3)25(8(4,5)6,21-23(17,18)9(11,12)13)22-24(19,20)10(14,15)16/h1-6H3
InChIKey
HUHKPYLEVGCJTG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Di-tert-Butylsilyl-bis(trifluormethansulfonat), auch bekannt als Di-tert-Butylsilyl-ditriflat, das leicht mit Hydroxyllösungsmitteln reagiert. Es wird häufig als Schutzgruppe für Diole bei der Oligonukleotid-Synthese verwendet.[1]
Anwendung
Anwendungsgebiete vonn Di-tert-Butylsilyl-bis(trifluormethansulfonat):
  • Als Boekelheide-Promotor zur Synthese von Pyrrolidinen und Piperidinen durch intramolekulare Zyklisierung.[2]
  • Als Schutzgruppenreagenz für 1,3-Diole, das kürzlich bei der Synthese von N-Homoceramiden verwendet wurde.[3]
  • Zur selektiven α-Galactosylierung bei der Synthese von α-Galactosylceramiden.[4]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 23, 4871-4871 (1982)
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 618, 144-144 (1992)
Chemische Berichte, 125, 47-47 (1992)
Di-t-butylsilyl Bis (trifluoromethanesulfonate
Snorri ST,et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, 1-7 (2001)
Synlett, 2379-2379 (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf