Merck
705330
Sigma-Aldrich
Spermin-butan-d8 -tetrahydrochlorid
97 atom % D, 95% (CP)
Synonym(e):
N,N′-Bis-(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin-d8(butan-d8) -tetrahydrochlorid
Größe auswählen
5 MG
CHF 421.00
10 MG
CHF 764.00
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 421.00
10 MG
CHF 764.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D8H18N4· 4HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
97 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
310-311 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+8
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(NCCCN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H/i1D2,2D2,7D2,8D2;;;;
InChIKey
XLDKUDAXZWHPFH-XDLCHPJXSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)