Merck
740780
Sigma-Aldrich
Spermidine-(butyl-13C4) trihydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2)3NH(13CH2)4NH2 • 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
257-259 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.Cl.Cl.NCCCN[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]N
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1+1,2+1,4+1,6+1;;;
InChIKey
LCNBIHVSOPXFMR-GOOBRNBHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Juliette Humeau et al.
Cell death & disease, 11(6), 433-433 (2020-06-10)
The integrated stress response is characterized by the phosphorylation of eukaryotic initiation factor-2α (eIF2α) on serine 51 by one out of four specific kinases (EIF2AK1 to 4). Here we provide three series of evidence suggesting that macroautophagy (to which we