Merck
704784
Sigma-Aldrich
2-Carboxyphenylboronsäure Dihydrat
Synonym(e):
2-(Dihydroxyboryl)-benzoesäure Dihydrat, 2-Borbenzoesäure
Größe auswählen
1 G
CHF 120.00
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 120.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7BO4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.OB(O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4.2H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4,11-12H,(H,9,10);2*1H2
InChIKey
XHFHPLIGSGHNOD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)