Merck
702897
SAFC
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-Imidazolidinyliden
97%
Synonym(e):
1,3-Bis-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinyliden, SIMes
Größe auswählen
100 MG
CHF 36.00
500 MG
CHF 181.00
CHF 36.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 36.00
500 MG
CHF 181.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 36.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-100 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)c(N2[C]N(CC2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H26N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
InChIKey
LSMWOQFDLBIYPM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hao Mei et al.
BMC genomics, 16, 336-336 (2015-04-23)
Genetic heritability and expression study have shown that different diabetes traits have common genetic components and pathways. A computationally efficient pathway analysis of GWAS results will benefit post-GWAS study of SNP associations and identification of common genetic pathways from diabetes